Learn More
Chlorure d’iridium(III), anhydre, Ir 62 % min., Thermo Scientific Chemicals
524.61€ - 2355.72€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-83-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Ir |
Poids moléculaire (g/mol) | 298.57 |
Numéro MDL | MFCD00011063 |
Clé InChI | DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premion |
CID PubChem | 24815 |
Nom IUPAC | tétrachloroiridium |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11346528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012158.03 |
1 g |
524.61€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012158.06 |
5 g |
2355.72€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10025-83-9 | |
298.57 | |
DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K | |
24815 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3] |
Cl3Ir | |
MFCD00011063 | |
iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premion | |
tétrachloroiridium |
Spécification
Iridium(IV) chloride | |
10025-83-9 | |
Pièces de verre amorphe / poudre | |
Cl3Ir | |
iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premion | |
DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K | |
tétrachloroiridium | |
24815 | |
Hygroscopic |
763°C (decomposition) | |
Brun à noir | |
99.95% (Metal basis) | |
MFCD00011063 | |
It is insoluble in water. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3] | |
298.57 | |
298.56 | |
Drak brown to black glassy amorphous pieces/powder |
Sécurité et traitement
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-044-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante