Learn More
Hydrate de bromure d’iridium(III), Ir 35,9 % min, Thermo Scientific Chemicals
282.00€ - 1342.00€
Identifiants chimiques
CAS | 171769-74-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Br3Ir |
Poids moléculaire (g/mol) | 431.93 |
Numéro MDL | MFCD00049466 |
Clé InChI | HTFVQFACYFEXPR-UHFFFAOYSA-K |
SMILES | [Br-].[Br-].[Br-].[Ir+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11356618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012212.03 |
1 g |
282.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11366618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012212.06 |
5 g |
1342.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
171769-74-7 | |
431.93 | |
HTFVQFACYFEXPR-UHFFFAOYSA-K |
Br3Ir | |
MFCD00049466 | |
[Br-].[Br-].[Br-].[Ir+3] |
Spécification
Iridium(III) bromide hydrate | |
171769-74-7 | |
Br3Ir | |
Soluble in water. | |
[Br-].[Br-].[Br-].[Ir+3] | |
431.93 | |
Ir 35.9% min. |
100°C (in -3H2O) | |
Cristalline | |
MFCD00049466 | |
HTFVQFACYFEXPR-UHFFFAOYSA-K | |
hydrate de tribromure d’iridium(3+) | |
431.91 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-174-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche