Learn More
Iridium, 99,9 %, (métaux à l’état de traces), poudre, Thermo Scientific Chemicals
392.00€ - 5804.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7439-88-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Ir |
Poids moléculaire (g/mol) | 192.22 |
Numéro MDL | MFCD00011062 |
Clé InChI | GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge |
CID PubChem | 23924 |
ChEBI | CHEBI:49666 |
Nom IUPAC | iridium |
SMILES | [Ir] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10614712
|
Thermo Scientific Acros
198095000 |
500 mg | Flacon en verre |
392.00€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10713534
|
Thermo Scientific Acros
198090100 |
10 g | Flacon en verre |
5804.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
7439-88-5 | |
192.22 | |
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N | |
23924 | |
iridium |
Ir | |
MFCD00011062 | |
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge | |
CHEBI:49666 | |
[Ir] |
Spécification
Iridium | |
7439-88-5 | |
Ir | |
02,228; 09,257 | |
ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge | |
[Ir] | |
192.22 | |
CHEBI:49666 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Gris | |
99.9% | |
MFCD00011062 | |
15, 5129 | |
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N | |
iridium | |
23924 | |
192.2 | |
Poudre amorphe |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Matière solide inflammable.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- Iridium, powder
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H228-Matière solide inflammable.