Learn More
Ismatec™ Pompe péristaltique IPC-N 24
Marque: Ismatec™ ISM939D
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Distributeur d'analyse IPC-N/IPC• Version distributrice
• Possède en plus:
• Distribution de doses μL,mL, ou l
• Très haute précision de dosage
• Interface RS232 pour PC
• Mode distributeur de doses, avec fonction anti-goutte
• Affichage numérique:
• Dose enμL,mL ou l
• Temps de distribution 0,1s à 999 h
• Intervalle de distribution 0,1s à 999 h
• Nombre de doses
• Mémorisation du débit en fonction du diamètre des tubes
• Fonction calibration: en fonction du fluide et du circuit
• Flux réversible
• Pilotable
• Par signal 0-5/10 V, 0/4-20 mA: vitesse variable
• Par signal TTL 5 V: contrôle M/A + inversion de sens
• Interface RS232: pilotage par PC et contrôle jusqu'à 8 pompes 'daisy-chained' (montage en série)
• Par signal 0-10 Vcc, 0-10,9 kHz: enregistrement de la vitesse moteur
• Distributeur 24 canaux
• Accessoires obligatoires tube manifold 2 arrêts
• Inclus avec cassettes Click'n'go.
Spécification
Compatibilité CE (EN 61326-1/EN 61010-1), compatibilité ETL (UL 61010A-1 et CAN/CSA C22.2 n° 1010-1) | |
Vitesse variable | |
IP30 | |
14,5 psi (différentiel) | |
Oui | |
Cassettes Click’n’go (POM-C), pilote pour le logiciel LabView, pédale de commande, manuel d’utilisation, cordon d’alimentation avec fiche secteur à connecteur femelle spécifique au pays de livraison CEI 320 x 1 | |
104°F | |
104°F | |
175,26 mm | |
129,54 mm |
Code couleur, 2 arrêts | |
LED | |
0,0004 à 11 ml/min | |
11,25 tr/min | |
Peinture | |
Acier inoxydable (boîtier) | |
41°F | |
+41°F | |
381 mm | |
115/230 VCA |