Learn More
Ismatec™ Pompe péristaltique IPC 24
Combinez les tailles et les formulations de tubes pour les adapter à votre application. Les pompes péristaltiques Ismatec™ IPC 24 sont équipées d’engrenages planétaires qui commandent huit rouleaux en acier inoxydable en simultané pour une rotation en douceur et un débit de liquide précis.
Marque: Ismatec™ ISM934C
7680.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’affichage LED à quatre chiffres indique le débit ou le régime lorsque la pompe fonctionne
- Le bouton MAX permet d’augmenter instantanément la vitesse d’amorçage ou de rinçage sans perturber les réglages programmés
- Les cartouches Click’n’go™ intègrent une occlusion automatique pour une utilisation simplifiée, moins de modifications de tubulure et des résultats reproductibles
- Les cartouches d’occlusion réglables sont disponibles séparément
- Installez les cartouches dans un sens pour une faible pulsation ; dans le sens opposé pour une contre-pression plus élevée.
- Commandez la taille de tubulure à deux arrêts et la formulation adaptées à vos besoins d’application (vendus séparément). Idéal pour le pompage continu ou pour la distribution dans l’un des cinq modes :
- Débit : 0,0004 à 11 ml/min (selon la taille de tubulure utilisée)
- Par durée : de 0,1 seconde à 999,9 heures
- Lots : définition du délai entre les volumes distribués
- Antigoutte : le programme revient en arrière pour éviter les gouttes
- Le volume s’affiche en ml ou en µl
Les pompes intègrent des commandes d’entrée et de sortie analogiques, ainsi que d’une interface RS-232 pour le contrôle par un ordinateur.
Capacités de commande à distance : RS-232 pour contrôler toutes les fonctions opérationnelles (DB9 mâle) ; 0 à 5 VCC, 0 à 10 VCC, 0 à 20 mA, 4 à 20 mA pour le démarrage / arrêt et le démarrage automatique via la fermeture de contact (DB15 mâle) ; pédale (port DIN à trois broches). Surveillance de la vitesse via une sortie analogique.
Spécification
Compatibilité CE (EN 61326-1/EN 61010-1), compatibilité ETL (UL 61010A-1 et CAN/CSA C22.2 n° 1010-1) | |
Vitesse variable | |
IP30 | |
14,5 psi (différentiel) | |
Oui | |
Cassettes Click’n’go (POM-C), pilote pour le logiciel LabView, pédale de commande, manuel d’utilisation, cordon d’alimentation avec fiche secteur à connecteur femelle spécifique au pays de livraison CEI 320 x 1 | |
104°F | |
104°F | |
175,26 mm | |
129,54 mm |
Code couleur, 2 arrêts | |
LED | |
0,002 à 44 ml/min | |
45 tr/min | |
Peinture | |
Acier inoxydable (boîtier) | |
41°F | |
+41°F | |
381 mm | |
115/230 VCA |