Learn More
Testo™ IP67 avec sonde alimentaire en acier inox étanche TopSafe (NTC)
Marque: Testo™ 0613 3311
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Sonde, alimentaire (NTC) | |
Conforme aux normes EN 13485 et HACCP | |
8 s | |
-50°C à +150°C |