Learn More
Ismatec™ Pompe péristaltique IP-8
Utilisez ces pompes pour les applications analytiques. Les pompes péristaltiques Ismatec™ IP offrent les débits de pulsation les plus faibles ainsi qu’une précision et une répétabilité exceptionnelles sur tous les canaux.
Marque: Ismatec™ ISM941
4802.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pompe péristaltique sans fonctions de distribution
- Boîtier en acier inox peint
- Entraînement planétaire
- Contrôle par microprocesseur
- Débit : 0,4 μl/min à 44 ml/min par canal
- 2Tubulure arrêts à code couleur, dia. int. 0,13 à 3,17 mm
- Lit de tube
- Cassettes CA Click’n’go
- gestion des échantillons
- réglage automatique de l’occlusion
- conditions d’occlusion définies et reproductibles
- chaque canal permet une sélection de tubulure individuelle
- Panneau de commande
- Clavier à membrane à 6 boutons
- Affichage LED
- Touche MAX pour le remplissage ou le vidage rapide du système de tubulure
- Modes de fonctionnement
- Pompage par vitesse (tr/min)
- Mode veille — prévient le dessèchement du système de tubulure
- Sens de rotation réversible
- Réglage de la vitesse
- En tr/min : Résolution 0,1 tr/min
- En % : Résolution 0,1 % (tr/min)
Spécification
Compatibilité CE (EN 61326-1/EN 61010-1) | |
Vitesse variable | |
IP30 | |
14,5 psi (différentiel) | |
Oui | |
Cassettes Click-n-go (POM-C), pédale, manuel d’utilisation, cordon d’alimentation avec prise secteur à connecteur femelle spécifique au pays CEI 320 x 1 | |
Pompe péristaltique IP-8 | |
8 | |
41°F | |
+41°F | |
144,78 mm | |
129,54 mm | |
50 Hz |
8 | |
LED | |
0,002 à 44 ml/min par canal | |
45 tr/min | |
Peinture | |
Acier inox peint (boîtier) | |
DC | |
104°F | |
104°F | |
220 x 175 x 130 mm | |
205,74 mm | |
115/230 VCA |