Learn More
Ajusteur de force ionique de fluorure, TISAB3, Reagecon™
Utilisé pour la détermination du fluorure en présence d’Al(III) à l’aide d’une électrode sélective d’ions (ISE). L’ajusteur de force ionique de fluorure, TISAB3, Reagecon™ est utilisé pour mesurer l’activité ionique lorsque la solution d’échantillon nécessite une suppression supplémentaire des ions interférents et/ou un tamponnage du pH.
Marque: Reagecon TISAF5
Description
Un ajusteur de force ionique (ISA) est utilisé pour mettre à niveau l’activité ionique de toutes les solutions d’échantillons afin de permettre des mesures d’activité ionique dans des solutions d’échantillons à l’aide d’un électrode sélective ionique (ISE). Si la solution d’échantillon nécessite un retrait supplémentaire d’ions interférents et/ou d’un tampon de pH, elle n’est pas appelée solution ISA, mais solution TISAB (tampon de réglage de la force ionique totale).
- Le TISAB conserve la force ionique de l’échantillon et la haute, constante et similaire standard, ce qui permet de mesurer l’activité comme concentration
- Le TISAB maintient constante la valeur de pH, ce qui permet de supprimer ou d’éliminer les ions interférents
- Le TISAB élimine tout potentiel de matrice, d’hystérésis ou de jonction liquide erronée susceptible d’affecter la précision du résultat du test
- Un TISAB ne doit jamais réagir chimiquement avec l’échantillon ou l’étalon
Spécification
Point d’ébullition : 100°C | |
5 to 5.5 | |
500 mL | |
Yes |
Électrode sélective d’ions | |
Liquide | |
Hydrogénophtalate de potassium, phosphate de dihydrogène de potassium et phosphate d’hydrogène disodique | |
À 20°C 16 hPa |
Sécurité et traitement
- FLUORIDE TISAB 3 TOTAL ISA SOLUTION (CONCENTRATE)Addition rate 5ml per 50ml sample
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: acetic acid, ammonium chloride