Learn More
Concentré d'éluant de bicarbonate de sodium pour chromatographie d’ions, 0,5 M, SPEX CertiPrep™
Code produit. 15658295
Click to view available options
Quantité:
125 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
NaHCO30.5M
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bicarbonate Eluent Concentrate
CAS 144-55-8, 7732-18-5
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Quantité 125 mL
Certificat d’analyse With Certificate of Analysis
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Formule moléculaire CHNaO3
Numéro MDL MFCD00003528
Clé InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Nom IUPAC sodium hydrogen carbonate
Poids moléculaire (g/mol) 84.01
CID PubChem 516892
ChEBI CHEBI:32139
Solvant ou matrice H2O
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire