Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtres pour seringues Acrodisc™ PSF pour chromatographie d’échange d’ions, 0,45 μm
Filtres pour seringues spécialement conçus pour les applications de chromatographie d’échange d’ions.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) AP-4585
189.55 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Optimisés pour fournir des résultats ultra cohérents lors de l’analyse d’espèces ioniques
Spécification
PES | |
Non stérile | |
PP | |
50/boîte | |
25 mm |
0,45 μm | |
3,9 cm2 | |
200/carton | |
100°C |