Learn More
Étalon de fluorure de chromatographie ionique, 100μg/ml F-, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Flacon poly
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
- Norme fluorure
- Anion à élément unique
- 100 μg/ml
- Volume 500 ml
Certifications
ISO/CEI 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ion Chromatography Fluoride Standard |
Conditionnement | Flacon poly |
% min. CAS | 0.01, 99.99 |
Quantité | 500 mL |
% max. CAS | 0.01, 99.99 |
CAS | 7732-18-5 |
Certificat d’analyse | With Certificate of Analysis. |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 100 μg/ml F− |
Solvant ou matrice | H2O |