Learn More
Étalon de référence de cyanure simple pour chromatographie d’échange d’ions, H2O/2 % de KOH, 1000 μg/ml:KCN, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
61.00€ - 151.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cyanide Standard (Simple) |
---|---|
% min. CAS | 0.1, 2.0, 97.9 |
% max. CAS | 0.1, 2.0, 97.9 |
CAS | 7732-18-5 |
Certificat d’analyse | Avec certificat d’analyse. |
Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS. La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | For Use In Matrix Contents Cat. No. EPA Methods 335.2 and 335.3; ASTM Method D2036-19; and Standard Method 4500-CNF. CN− in H2O 1000μg/mL:KCN RSCN9-2X, -2Y EPA Method 335.1 CN− in H2O 1000μg/mL:K3Fe(CN)6 RSCN9C-2X |
Solvant ou matrice | 2% KOH |
Includes: Certificat d’analyse Traceable NIST agréé ISO / CEI 17025 et Guide ISO / CEI 34, fiche de données de sécurité
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10192342
|
SPEX Certiprep
RSCN9-2Y |
125 ml | Flacon en PEBD lixivié trois fois | ||||||
11933793
|
SPEX Certiprep
RSCN9-2Y |
125 ml | Flacon en PEBD lixivié trois fois | ||||||
10497292
|
SPEX Certiprep
RSCN9-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
151.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
CN- | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Cyanide Standard (Simple) | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
Avec certificat d’analyse. | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
2% KOH |
0.1, 2.0, 97.9 | |
7732-18-5 | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS. La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
For Use In Matrix Contents Cat. No. EPA Methods 335.2 and 335.3; ASTM Method D2036-19; and Standard Method 4500-CNF. CN− in H2O 1000μg/mL:KCN RSCN9-2X, -2Y EPA Method 335.1 CN− in H2O 1000μg/mL:K3Fe(CN)6 RSCN9C-2X |
Sécurité et traitement
Causes severe skin burns and eye damage
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : conditions ambiantes
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 1005
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide,potassium cyanide
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire