Learn More
Étalon de chlorite pour chromatographie d’échange d’ions, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
151.58€ - 227.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chlorite Standard |
---|---|
% min. CAS | 0.1, 99.9 |
% max. CAS | 0.1, 99.9 |
CAS | 7732-18-5 |
Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS. La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
Solvant ou matrice | H2O |
Includes: Certificat d’analyse Traceable NIST agréé ISO / CEI 17025 et Guide ISO / CEI 34, fiche de données de sécurité
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11959402
|
SPEX Certiprep
AS-CLO29-2Y |
125 ml | Flacon en PEBD lixivié trois fois | ||||||
11425928
|
SPEX Certiprep
AS-CLO29-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois | ||||||
10376072
|
SPEX Certiprep
AS-CLO29-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
227.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
ClO2- | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Chlorite Standard | |
0.1, 99.9 | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS. La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
H2O |
0.1, 99.9 | |
7732-18-5 | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
Sécurité et traitement
missing translation for 'dotInformation' : Non dangereux
Recommended Storage : conditions ambiantes
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire