Learn More
Iodotriméthylsilane, 97 %, stab. avec cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11498870
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
250 g
Iodotrimethylsilane is used for the introduction of trimethylsilyl group in organic synthesis. It is also useful for gas chromatography analysis by converting alcohol into a silyl ether derivative, thereby making it more volatile than the original molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodotriméthylsilane est utilisé pour l’introduction du groupe triméthylsilyl dans la synthèse organique. Il est également utile pour l’analyse par chromatographie en phase gazeuse en convertissant l’alcool en un dérivé d’éther silylique, ce qui le rend plus volatil que la molécule d’origine.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes, les agents oxydants forts et réagit violemment avec l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16029-98-4
Formule moléculaire C3H9ISi
Poids moléculaire (g/mol) 200.094
Numéro MDL MFCD00001028
Clé InChI CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
CID PubChem 85247
Nom IUPAC iodo(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)I
Spécification
Point d’ébullition 105°C to 106°C
Nom chimique ou matériau Iodotrimethylsilane
Note relative au nom stabilized with copper
Quantité 25 g
Formule linéaire (CH3)3SiI
Numéro UN UN2924
Beilstein 1731136
Point d’éclair −2°C (28°F)
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 200.09
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.476
Sensibilité Light and moisture sensitive
Densité 1.44