Learn More
Iodotriméthylsilane, 97 %, stab. avec cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11488870
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
250 g
Iodotrimethylsilane is used for the introduction of trimethylsilyl group in organic synthesis. It is also useful for gas chromatography analysis by converting alcohol into a silyl ether derivative, thereby making it more volatile than the original molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’iodotriméthylsilane est utilisé pour l’introduction du groupe triméthylsilyl dans la synthèse organique. Il est également utile pour l’analyse par chromatographie en phase gazeuse en convertissant l’alcool en un dérivé d’éther silylique, ce qui le rend plus volatil que la molécule d’origine.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes, les agents oxydants forts et réagit violemment avec l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16029-98-4
Formule moléculaire C3H9ISi
Poids moléculaire (g/mol) 200.094
Numéro MDL MFCD00001028
Clé InChI CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
CID PubChem 85247
Nom IUPAC iodo(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)I
Spécification
Point d’ébullition 105°C to 106°C
Nom chimique ou matériau Iodotrimethylsilane
Note relative au nom stabilized with copper
Quantité 5 g
Formule linéaire (CH3)3SiI
Numéro UN UN2924
Beilstein 1731136
Point d’éclair −2°C (28°F)
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 200.09
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.476
Sensibilité Light and moisture sensitive
Densité 1.44
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodotrimethylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Iodotrimethylsilane