Learn More
Iodotriméthylplatine(IV), Thermo Scientific Chemicals
243.00€ - 437.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14364-93-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H9IPt |
Poids moléculaire (g/mol) | 367.10 |
Numéro MDL | MFCD00013702 |
Clé InChI | ZCSQPOLLUOLHHF-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | iodotrimethylplatinum iv, iodotrimethylplatinum, trimethylplatinum iodide, acmc-1c6hk, trimethylplatinum iv iodide |
CID PubChem | 11824720 |
Nom IUPAC | iodoplatinum trimethanide |
SMILES | [CH3-].[CH3-].[CH3-].I[Pt] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11393688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039286.02 |
0.5 g |
243.00€
0.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11383688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039286.03 |
1 g |
437.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
They are used as catalysts in organic reactions. It is used in chemical, organic Intermediates research. They are used as platinum group compounds for the preparation of materials suitable for industrial applications, mainly in electronics as coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14364-93-3 | |
367.10 | |
ZCSQPOLLUOLHHF-UHFFFAOYSA-M | |
11824720 | |
[CH3-].[CH3-].[CH3-].I[Pt] |
C3H9IPt | |
MFCD00013702 | |
iodotrimethylplatinum iv, iodotrimethylplatinum, trimethylplatinum iodide, acmc-1c6hk, trimethylplatinum iv iodide | |
iodoplatinum trimethanide |
Spécification
Iodotrimethylplatinum(IV) | |
Orange à blanc | |
C3H9IPt | |
MFCD00013702 | |
It is insoluble in water.It is sparingly soluble ether,alcohol,acetone or light petroleum. | |
[CH3-].[CH3-].[CH3-].I[Pt] | |
367.10 | |
367.09 | |
Air & Light Sensitive |
14364-93-3 | |
Cristalline | |
(CH3)3PtI | |
iodotrimethylplatinum iv, iodotrimethylplatinum, trimethylplatinum iodide, acmc-1c6hk, trimethylplatinum iv iodide | |
ZCSQPOLLUOLHHF-UHFFFAOYSA-M | |
iodoplatinum trimethanide | |
11824720 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only