Learn More
(Iodométhyl)triméthylsilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
77.79€ - 298.49€
Identifiants chimiques
CAS 4206-67-1
Formule moléculaire C4H11ISi
Poids moléculaire (g/mol) 214.121
Numéro MDL MFCD00001077
Clé InChI VZNYXGQMDSRJAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodomethyl trimethylsilane, iodomethyl-trimethylsilane, iodomethyl trimethyl silane, trimethylsilyl methyl iodide, sila-neopentyliodide, trimethylsilylmethyl iodide, acmc-209jn7, trimethyl iodomethyl silane, iodanylmethyl trimethyl silane
CID PubChem 77877
Nom IUPAC Iodométhyl(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)CI
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11451960
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15120.09
10 g
77.79€
10g
11461960
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15120.18
50 g
298.49€
50g
Description
Description
(Iodomethyl)trimethylsilane is used for the N-alkylation of amides, in a reaction sequence to prepare unstabilized ylides for [2+3]-cycloadditions. It can react with acetoacetic acid ethyl ester to get 3-trimethylsilanyl-proπonic acid ethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (iodométhyl)triméthylsilane est utilisé pour la N-alkylation des amides, dans une séquence de réactions pour préparer des ylides non stabilisés pour les [2+3]-cycloadditions. Il peut réagir avec l’ester éthylique de l’acide 3-triméthylsilanyl-proπonique.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Identifiants chimiques
4206-67-1
214.121
VZNYXGQMDSRJAL-UHFFFAOYSA-N
77877
C[Si](C)(C)CI
C4H11ISi
MFCD00001077
iodomethyl trimethylsilane, iodomethyl-trimethylsilane, iodomethyl trimethyl silane, trimethylsilyl methyl iodide, sila-neopentyliodide, trimethylsilylmethyl iodide, acmc-209jn7, trimethyl iodomethyl silane, iodanylmethyl trimethyl silane
Iodométhyl(triméthyl)silane
Spécification
140°C to 142°C
4206-67-1
(CH3)3SiCH2I
UN1993
31°C (88°F)
Difficult to mix.
C[Si](C)(C)CI
214.121
214.12
Recognizable
Light sensitive
(Iodomethyl)trimethylsilane
C4H11ISi
MFCD00001077
1731485
iodomethyl trimethylsilane, iodomethyl-trimethylsilane, iodomethyl trimethyl silane, trimethylsilyl methyl iodide, sila-neopentyliodide, trimethylsilylmethyl iodide, acmc-209jn7, trimethyl iodomethyl silane, iodanylmethyl trimethyl silane
VZNYXGQMDSRJAL-UHFFFAOYSA-N
Iodométhyl(triméthyl)silane
77877
99%
1.4915
1.443
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 224-123-6
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante