Learn More
Iodométhane-d3, pour RMN, 99+ % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS | 865-50-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CH3I |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.96 |
Numéro MDL | MFCD00001074 |
Clé InChI | INQOMBQAUSQDDS-FIBGUPNXSA-N |
Synonyme | iodomethane-d3, iodo 2h3 methane, trideuterio iodo methane, iodo 2 h? methane, methyl-d3 iodide, trideuteromethyl iodide, iodomethane-12c,d3, methyl-12c,d3 iodide, iodoethane-d5 ethyliodid-d5, methyl iodide d3 stored over copper |
CID PubChem | 2723978 |
Nom IUPAC | trideutério(iodo)méthane |
SMILES | [2H]C([2H])([2H])I |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMRIdentifiants chimiques
865-50-9 | |
144.96 | |
INQOMBQAUSQDDS-FIBGUPNXSA-N | |
2723978 | |
[2H]C([2H])([2H])I |
CH3I | |
MFCD00001074 | |
iodomethane-d3, iodo 2h3 methane, trideuterio iodo methane, iodo 2 h? methane, methyl-d3 iodide, trideuteromethyl iodide, iodomethane-12c,d3, methyl-12c,d3 iodide, iodoethane-d5 ethyliodid-d5, methyl iodide d3 stored over copper | |
trideutério(iodo)méthane |
Spécification
Iodomethane-d3 | |
Incolore | |
2,3290 g/ml | |
1.5262 | |
865-50-9 | |
CH3I | |
MFCD00001074 | |
INQOMBQAUSQDDS-FIBGUPNXSA-N | |
trideutério(iodo)méthane | |
2723978 | |
RMN |
Liquide | |
99+ atom % D | |
99,0% min | |
0,05 % max. (coulométrique) | |
42.0°C | |
CD3I | |
iodomethane-d3, iodo 2h3 methane, trideuterio iodo methane, iodo 2 h? methane, methyl-d3 iodide, trideuteromethyl iodide, iodomethane-12c,d3, methyl-12c,d3 iodide, iodoethane-d5 ethyliodid-d5, methyl iodide d3 stored over copper | |
[2H]C([2H])([2H])I | |
144.96 | |
144.96 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Mortel par inhalation.
Nocif par contact cutané.
Susceptible de provoquer le cancer.
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Use personal protective equipment as required.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-744-5
- Iodomethane-d3
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H330-Mortel par inhalation.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.