Learn More
Iodométhane, 99 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
44.52€ - 432.15€
Identifiants chimiques
CAS | 74-88-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CH3I |
Poids moléculaire (g/mol) | 141.94 |
Numéro MDL | MFCD00001073 |
Clé InChI | INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek |
CID PubChem | 6328 |
ChEBI | CHEBI:39282 |
Nom IUPAC | iodomethane |
SMILES | CI |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11620222
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10559.18 |
50 g |
44.52€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440980
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10559.30 |
250 g |
137.69€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11420980
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10559.0B |
1000 g |
432.15€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Iodomethane is a methylating agent used for alkylating carbon, oxygen, sulfur, nitrogen and phosphorus nucleophiles. For example, phenol reacts with methyl iodide to give anisole. In the Monsanto process, the insitu formed iodomethane reacts with carbon monoxide in the presence of a rhodium complex to give acetyl iodide, which on hydrolysis yields acetic acid. It reacts with magnesium to form the Grignard reagent, methylmagnesium iodide used in organic synthesis. It finds applications as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals and in phase transfer catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’iodométhane est un agent méthylateur utilisé pour alkyler des nucléophiles de carbone, d’oxygène, de soufre, d’azote et de phosphore. Par exemple, le phénol réagit avec l’iodure de méthyle pour donner de l’anisole. Dans le procédé Monsanto, l’iodométhane formé in situ réagit avec le monoxyde de carbone en présence d’un complexe rhodium pour donner de l’iodure d’acétyle qui, par hydrolyse, produit de l’acide acétique. Il réagit avec le magnésium pour former le réactif de Grignard, l’iodure de méthylmagnésium utilisé dans la synthèse organique. Il est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques et dans les catalyseurs de transfert de phase.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et l’oxygène.
Identifiants chimiques
74-88-4 | |
141.94 | |
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N | |
6328 | |
iodomethane |
CH3I | |
MFCD00001073 | |
methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek | |
CHEBI:39282 | |
CI |
Spécification
Iodomethane | |
74-88-4 | |
2.28 | |
Pungent | |
1.53 | |
UN2644 | |
Light sensitive | |
methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek | |
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N | |
iodomethane | |
6328 | |
141.94 |
Stabilized with copper | |
-67°C | |
41°C to 43°C | |
CH3I | |
MFCD00001073 | |
969135 | |
14,6087 | |
Miscible with water. | |
CI | |
141.94 | |
CHEBI:39282 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H331-H351-H312-H315-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique en cas d’inhalation.
Susceptible de provoquer le cancer.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P311-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H301+H331-H312-H315-H319-H335-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :IODURE DE MÉTHYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 200-819-5
missing translation for 'rtecsNumber' : PA9450000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2°C à 8°C
- Iodomethane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Methyl iodide
RUO – Research Use Only