Learn More
Iodométhane, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS 74-88-4, 7440-50-8
Formule moléculaire CH3I
Poids moléculaire (g/mol) 141.94
Numéro MDL MFCD00001073
Clé InChI INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
CID PubChem 6328
ChEBI CHEBI:39282
Nom IUPAC iodomethane
SMILES CI
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
74-88-4, 7440-50-8
141.94
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
6328
iodomethane
CH3I
MFCD00001073
methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
CHEBI:39282
CI
Spécification
Iodomethane
-66.0°C
42.5°C
98.5% min. (GC)
CH3I
MFCD00001073
methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
iodomethane
6328
0.5 mPa.s (20°C)
99%
74-88-4, 7440-50-8
2.2800g/mL
Authentique
CH3I
1.5290 to 1.5310
2.28
Solubility in water: 14g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in benzene, acetone, methylenechloride, n,n-dimethylformamide
CI
141.94
CHEBI:39282
141.94
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Toxique par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Susceptible de provoquer le cancer.
Déclaration GHS P
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-819-5
Identifiant produit
  • Iodomethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .