Learn More
Iodométhane, solution 2 M dans éther méthylique de de tert-butyle, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
81.51€ - 365.82€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iodomethane |
---|---|
Note relative au nom | 2M Solution in tert-Butyl Ether |
CAS | 74-88-4, 64-19-7 |
Densité | 0.9330g/mL |
Point d’ébullition | 41.0°C to 43.0°C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10473112
|
Thermo Scientific Acros
378411000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
81.51€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10515773
|
Thermo Scientific Acros
378418000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
365.82€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylationSpécification
Iodomethane | |
74-88-4, 64-19-7 | |
41.0°C to 43.0°C | |
MFCD00001073 | |
0.933 | |
141.94 |
2M Solution in tert-Butyl Ether | |
0.9330g/mL | |
−18°C | |
15, 6159 | |
141.94 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique en cas d’inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Susceptible de provoquer le cancer.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-819-5
RUO – Research Use Only