Learn More
Iodoforme, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
54.20€ - 731.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75-47-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CHI3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 393.72 |
Numéro MDL | MFCD00001069 |
Clé InChI | OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489 |
CID PubChem | 6374 |
ChEBI | CHEBI:37758 |
Nom IUPAC | Iodoforme |
SMILES | C(I)(I)I |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10543311
|
Thermo Scientific Acros
149121000 |
100 g | Flacon en verre |
54.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10234720
|
Thermo Scientific Acros
149125000 |
500 g | Flacon en verre |
162.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10413835
|
Thermo Scientific Acros
149120025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
731.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-47-8 | |
393.72 | |
OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N | |
6374 | |
Iodoforme |
CHI3 | |
MFCD00001069 | |
triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489 | |
CHEBI:37758 | |
C(I)(I)I |
Spécification
Iodoform | |
75-47-8 | |
Jaune | |
0.5% max. (24 hrs) (over silicagel) | |
99+% | |
CHI3 | |
01, 73 | |
15, 5076 | |
Solubility in water: 0.1g/L (20°C). Other solubilities: 1g/60mL cold alcohol- 1g/16mL boiling alcohol,1g/10mL chloroform- 1g/7.5mL ether,1g/80mL glycerol- 1g/3mL cs2,freely soluble in benzene and acetone | |
C(I)(I)I | |
393.72 | |
CHEBI:37758 | |
99+% |
99+% | |
119.0°C to 122.0°C | |
0.1% max. | |
Authentique | |
CHI3 | |
MFCD00001069 | |
03,165; 04,266 | |
triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489 | |
OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N | |
Iodoforme | |
6374 | |
393.72 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Nocif par contact cutané.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-874-5
missing translation for 'rtecsNumber' : PB7000000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only