Learn More
Iodoform, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
33.00€ - 381.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75-47-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CHI3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 393.732 |
Numéro MDL | MFCD00001069 |
Clé InChI | OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489 |
CID PubChem | 6374 |
ChEBI | CHEBI:37758 |
Nom IUPAC | Iodoforme |
SMILES | C(I)(I)I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11400264
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13664.18 |
50 g |
33.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410264
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13664.30 |
250 g |
105.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11490254
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13664.0B |
1000 g |
381.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Iodoform is use as a disinfectant. It is an active ingredient of ear powder along with other constituents like zinc oxide and propanoic acid, which prevent infection and facilitate the removal of ear hair in dogs and cats. In analytical chemistry, it is involved in the determination of iodoform in drinking water as well as to remove heavy metals like mercury from fluids. It plays an important role in the fermentation of bio mass. It is also used in root canal therapy for infected primary teeth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’iodoforme est utilisé comme désinfectant. Il s’agit d’un principe actif de la poudre d’oreille avec d’autres constituants comme l’oxyde de zinc et l’acide propanoïque, qui empêchent l’infection et facilitent l’élimination des poils d’oreille chez les chiens et les chats. En chimie analytique, il participe à la détermination de l’iodoforme dans l’eau potable ainsi qu’à l’élimination des métaux lourds comme le mercure dans les fluides. Il joue un rôle important dans la fermentation de la masse biologique. Il est également utilisé dans la thérapie de canal pour les dents primaires infectées.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éther, l’acide acétique, l’éthanol, le chloroforme, l’éther, le glycérol, le disulfure de carbone, l’huile d’olive, le benzène et l’acétone. Légèrement soluble dans l’éther de pétrole.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les bases fortes, les métaux alcalis, les agents oxydants forts et le magnésium.
Identifiants chimiques
75-47-8 | |
393.732 | |
OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N | |
6374 | |
Iodoforme |
CHI3 | |
MFCD00001069 | |
triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489 | |
CHEBI:37758 | |
C(I)(I)I |
Spécification
Iodoform | |
118°C to 123°C | |
None | |
CHI3 | |
1697010 | |
14,5033 | |
Soluble in water,ether,acetic acid,ethanol,chloroform,ether,glycerol,carbon disulfide,olive oil,benzene and acetone. Slightly soluble in petroleum ether. | |
C(I)(I)I | |
393.732 | |
CHEBI:37758 | |
99% |
75-47-8 | |
4.008 | |
Unpleasant | |
MFCD00001069 | |
Light sensitive | |
triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489 | |
OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N | |
Iodoforme | |
6374 | |
393.73 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312-H332-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 200-874-5
missing translation for 'rtecsNumber' : PB7000000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only