Learn More
Iodocyclohexane, 98 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
69.10€ - 690.00€
Identifiants chimiques
CAS | 626-62-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11I |
Poids moléculaire (g/mol) | 210.06 |
Numéro MDL | MFCD00003826 |
Clé InChI | FUCOMWZKWIEKRK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclohexane, iodo, cyclohexyl iodide, cyclohexyliodide, iodo-cyclohexane, 1-iodocyclohexane, heptynyltrimethylsilane, Iodocyclohexane, acmc-1att4, c-c6h11i |
CID PubChem | 12289 |
Nom IUPAC | Iodocyclohexane |
SMILES | IC1CCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11436626
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24840.14 |
25 g |
69.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11446626
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24840.22 |
100 g |
168.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11456626
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24840.36 |
500 g |
690.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Iodocyclohexane has been employed as reagent in demethylation of aryl methyl ethers in DMF under reflux condition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’iodocyclohexane a été utilisé comme réactif pour la déméthylation des éthers aryl-méthyle dans le DMF sous condition de reflux.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther, l’acétone.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’abri des agents oxydants et de la lumière.
Identifiants chimiques
626-62-0 | |
210.06 | |
FUCOMWZKWIEKRK-UHFFFAOYSA-N | |
12289 | |
IC1CCCCC1 |
C6H11I | |
MFCD00003826 | |
cyclohexane, iodo, cyclohexyl iodide, cyclohexyliodide, iodo-cyclohexane, 1-iodocyclohexane, heptynyltrimethylsilane, Iodocyclohexane, acmc-1att4, c-c6h11i | |
Iodocyclohexane |
Spécification
Iodocyclohexane | |
626-62-0 | |
180°C | |
C6H11I | |
MFCD00003826 | |
Light sensitive | |
Soluble in ethanol,ether,acetone. | |
IC1CCCCC1 | |
210.06 | |
210.06 |
stabilized with copper | |
1.625 | |
71°C (159°F) | |
1.5475 | |
1900797 | |
cyclohexane, iodo, cyclohexyl iodide, cyclohexyliodide, iodo-cyclohexane, 1-iodocyclohexane, heptynyltrimethylsilane, Iodocyclohexane, acmc-1att4, c-c6h11i | |
FUCOMWZKWIEKRK-UHFFFAOYSA-N | |
Iodocyclohexane | |
12289 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 210-957-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only