Learn More
Chlorure d’iodoacétyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361577
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Iodoacetyl chloride is used for biochemical research purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’iodoacétyle est utilisé à des fins de recherche biochimique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants. Réagit avec l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38020-81-4
Formule moléculaire C2H2ClIO
Poids moléculaire (g/mol) 204.39
Numéro MDL MFCD00013718
Clé InChI BSVMPWANOMFSPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodoacetyl chloride, iodoacetylchloride, acetyl chloride, iodo, jodacetylchlorid, acetylchloride,iodo, iodoacetic acid chloride, acmc-1aewu, iodoacetyl chloride 5g, acetyl chloride, iodo-6ci,9ci
CID PubChem 3084680
Nom IUPAC chlorure de 2-iodoacétyle
SMILES ClC(=O)CI
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodoacetyl chloride
Densité 2.28
Point d’ébullition 48°C to 50°C (12 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1739078
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 204.39
Pourcentage de pureté 97%