Learn More
Chlorure d’iodoacétyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Iodoacetyl chloride is used for biochemical research purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’iodoacétyle est utilisé à des fins de recherche biochimique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants. Réagit avec l’eau.
Le chlorure d’iodoacétyle est utilisé à des fins de recherche biochimique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants. Réagit avec l’eau.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iodoacetyl chloride |
Densité | 2.28 |
Point d’ébullition | 48°C to 50°C (12 mmHg) |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3265 |
Beilstein | 1739078 |
Sensibilité | Light and moisture sensitive |
Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
Poids de la formule | 204.39 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iodoacetyl chloride
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Iodoacetyl chloride