Learn More
Iodoacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
53.97€ - 196.98€
Identifiants chimiques
CAS | 624-75-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H2IN |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.949 |
Numéro MDL | MFCD00001886 |
Clé InChI | VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n |
CID PubChem | 69356 |
Nom IUPAC | 2-iodoacétonitrile |
SMILES | C(C#N)I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11332256
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03634.09 |
10 g |
53.97€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11342256
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03634.18 |
50 g |
196.98€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Iodoacetonitrile is used for alkylation of nucleophiles. It undergoes Reformatsky and Wittig-type reactions with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’iodoacétonitrile est utilisé pour l’alkylation des nucléophiles. Il subit des réactions de type Reformatsky et Wittig avec les aldéhydes.
Solubilité
Soluble dans le benzène, l’alcool, l’acétone, l’éther. Légèrement soluble dans l’eau. Insoluble dans l’hexane.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker à 4°C. Incompatible avec les agents réducteurs, la lumière et les bases. Conserver à l’écart des bases fortes.
Identifiants chimiques
624-75-9 | |
166.949 | |
VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N | |
69356 | |
C(C#N)I |
C2H2IN | |
MFCD00001886 | |
iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n | |
2-iodoacétonitrile |
Spécification
Iodoacetonitrile | |
2.306 | |
86°C (186°F) | |
ICH2CN | |
MFCD00001886 | |
1734628 | |
iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n | |
VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N | |
2-iodoacétonitrile | |
69356 | |
97% |
624-75-9 | |
70°C to 72°C (10 mmHg) | |
C2H2IN | |
1.574 | |
UN2922 | |
Light sensitive | |
Soluble in benzene,alcohol,acetone,ether. Slightly soluble in water. Insoluble in hexane. | |
C(C#N)I | |
166.949 | |
166.95 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302-H312-H332-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Liquide combustible.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H311+H331-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 210-860-0
missing translation for 'rtecsNumber' : AM0740000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- Iodoacetonitrile
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Iodoacetonitrile
RUO – Research Use Only