Learn More
Anhyride iodoacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
57.60€ - 162.00€
Identifiants chimiques
CAS | 54907-61-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H4I2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 353.88 |
Numéro MDL | MFCD00001080 |
Clé InChI | RBNSZWOCWHGHMR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | iodoacetic anhydride, di iodoacetic anhydride, acmc-20akq5, iodoacetic acid anhydride, 2-iodoacetyl 2-iodoacetate, acetic acid, iodo-, anhydride, acetic acid, 2-iodo-,1,1'-anhydride, iodoacetic anhydride, technical t |
CID PubChem | 2733254 |
Nom IUPAC | (2-iodoacétyl)2-iodoacétate |
SMILES | C(C(=O)OC(=O)CI)I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10043720
|
Thermo Scientific Acros
307592500 |
250 mg |
57.60€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15179263
|
Thermo Scientific Acros
307590010 |
1 g |
162.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
54907-61-8 | |
353.88 | |
RBNSZWOCWHGHMR-UHFFFAOYSA-N | |
2733254 | |
C(C(=O)OC(=O)CI)I |
C4H4I2O3 | |
MFCD00001080 | |
iodoacetic anhydride, di iodoacetic anhydride, acmc-20akq5, iodoacetic acid anhydride, 2-iodoacetyl 2-iodoacetate, acetic acid, iodo-, anhydride, acetic acid, 2-iodo-,1,1'-anhydride, iodoacetic anhydride, technical t | |
(2-iodoacétyl)2-iodoacétate |
Spécification
Iodoacetic anhydride | |
43.0°C to 49.0°C | |
>110°C | |
97% | |
C4H4I2O3 | |
MFCD00001080 | |
RBNSZWOCWHGHMR-UHFFFAOYSA-N | |
(2-iodoacétyl)2-iodoacétate | |
2733254 | |
97% |
54907-61-8 | |
Jaune | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
(ICH2CO)2O | |
iodoacetic anhydride, di iodoacetic anhydride, acmc-20akq5, iodoacetic acid anhydride, 2-iodoacetyl 2-iodoacetate, acetic acid, iodo-, anhydride, acetic acid, 2-iodo-,1,1'-anhydride, iodoacetic anhydride, technical t | |
C(C(=O)OC(=O)CI)I | |
353.88 | |
353.88 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique par inhalation.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur
Mention d’avertissement GHS :danger
RUO – Research Use Only