Learn More
Trichlorure d’iode, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10050180
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Spécification
Point de fusion 63°C
CAS 865-44-1
Couleur Rouge
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Formule moléculaire Cl3I
Numéro MDL 36291
Synonyme iodine trichloride, iodine chloride icl3, unii-1e5kq66trq, 1e5kq66trq, jodtrichlorid, trichloro-, e3-iodane, trichloro-$l^ 3-iodane, ksc450m5f, iodine trichloride, saj first grade
Clé InChI PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClI(Cl)Cl
Nom IUPAC trichloro-$l^{3}-iodane
Poids moléculaire (g/mol) 233.254
CID PubChem 70076
Poids de la formule 233.26g/mol
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine trichloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.