Learn More
Iode, spécifié selon les exigences de Ph.Eur, BP, USP, Thermo Scientific Chemicals
37.29€ - 222.11€
Identifiants chimiques
CAS | 7553-56-2 |
---|---|
Formule moléculaire | I2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.81 |
Numéro MDL | MFCD00011355 MFCD00164163 |
Clé InChI | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode |
CID PubChem | 807 |
ChEBI | CHEBI:17606 |
Nom IUPAC | iode moléculaire |
SMILES | II |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15552323
|
Thermo Scientific Acros
457760500 |
50 g |
37.29€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15562323
|
Thermo Scientific Acros
457762500 |
250 g |
98.69€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15501483
|
Thermo Scientific Acros
457760010 |
1 kg |
222.11€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7553-56-2 | |
253.81 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
807 | |
iode moléculaire |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
CHEBI:17606 | |
II |
Spécification
185.0°C | |
113.0°C | |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq.sol. of hi or iodines, soluble in alcohol, carbon disulfide, chloroform,, ether, ccl4 and glycerol | |
II | |
253.81 | |
CHEBI:17606 | |
99.8 to 100.5% (Iodometry) |
Iodine, specified according to the requirements of Ph.Eur, BP, USP | |
7553-56-2 | |
I2 | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
iode moléculaire | |
807 | |
253.81 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement Harmful if inhaled. Harmful in contact with skin. Harmful if swallowed. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. Very toxic to aquatic life. May be corrosive to metals.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Avoid release to the environment. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
danger
- 3-Benzyloxybromobenzene
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 3-Benzyloxybromobenzene