Learn More
Solution d’iode, réactif de Wijs, pur, indicateur, Fisher Chemical
2,5 L, 118°C, ambré, 17°C, 11354, bouteille en verre revêtue de plastique, liquide, 2,1, 11 mmHg à 20°C.
141.00€ - 249.00€
Identifiants chimiques
Numéro MDL 11354
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10548230
Afficher les documents
Fisher Chemical
J/4500/PB15
1 L
141.00€
1L
10476870
Afficher les documents
Fisher Chemical
J/4500/PB17
2.5 L
249.00€
2.50L
Description
Description
2,5 L, 118°C, ambré, 17°C, 11354, bouteille en verre revêtue de plastique, liquide, 2,1, 11 mmHg à 20°C.
Spécification
Identifiants chimiques
11354
Spécification
118°C
Ambré
Liquide
Flacon en verre revêtu de plastique
Vapor Density: 2.1
17°C
2
11354
11mmHg at 20°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Iodine solution - Wij``s
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.