Learn More
Solution d’iode, volumétrique, 0,025 M I2 (0,05 N), Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iodine solution |
Note relative au nom | Volumetric, 0.025M I2 (0.05N) |
Quantité | 500 mL |
Beilstein | 3587194 |
Poids de la formule | 253.81g/mol |
Conditionnement | Flacon en verre |
Aspect | Liquid |
Densité | 1.03g/mL at 25°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iodine solution
- Attention
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: iodine, Potassium iodide