Learn More
Solution d’iode, volumétrique, 0,025 M I2 (0,05 N), Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Bouteille en verre
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iodine solution |
Note relative au nom | Volumetric, 0.025M I2 (0.05N) |
Quantité | 100 mL |
Beilstein | 3587194 |
Poids de la formule | 253.81g/mol |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Aspect | Liquid |
Densité | 1.03g/mL at 25°C |