Learn More
Solution d’iode, 0,01 M Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
Bouteille en verre
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iodine |
Concentration | 0.01M |
CAS | 7732-18-5 |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 1000 mL |
Qualité | Eu. Ph. Référence |