Learn More
Solution d’iode, SPEX CertiPrep™
Code produit. 16311136 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
1 gal.
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Garantie propre et stable, la matrice est préparée à l’aide d’eau doublement déionisée ASTM type I. Les solutions d’iode SPEX CertiPrep™ sont préparées à partir d’iodure de potassium et d’iode élémentaire cristalline de qualité ACS.
  • Idéal pour les applications ASTM D1510
  • Conditionné dans un flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau H2O, KI
CAS 7681-11-0, 7732-18-5
Quantité 1 gal.
Plage de pourcentage du dosage Iodine: 99.8%, Potassium Iodide: 99%
Formule moléculaire IK
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
Nom IUPAC potassium ; iodure
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Poids de la formule Iodine: 126.90447 u, Potassium Iodide: 166.0028 g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.0473 N
Conditionnement Flacon en verre ambré