Learn More
Solution d’iode, volumétrique, réac. Ph. Eur., 0,05 M I2 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15604800
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,05 M I2 (0,1 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES II
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodine solution
Note relative au nom Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1N)
% min. CAS ≥90.0000%, ≥1.0000%, ≥1.0000%
% max. CAS ≤100.0000%, <5.0000%, <5.0000%
Quantité 6 x 1 L
Formule linéaire I2
Beilstein 3587194
Synonyme water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Nom IUPAC diiodine
Qualité Réactif Ph. Eur.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05 M I2 (0.1N)
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: iodine