Learn More
Solution d’iode, 0,05 M, Honeywell Fluka™
Volumétrique, 0,05 M I2 (0,1 N)
47.85€ - 50.72€
Identifiants chimiques
CAS | 7553-56-2 |
---|---|
Formule moléculaire | I2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.81 |
Numéro MDL | MFCD00011355 MFCD00164163 |
Clé InChI | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode |
CID PubChem | 807 |
ChEBI | CHEBI:17606 |
SMILES | II |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15633540
|
Honeywell-Fluka
318981-100ML |
100 mL |
50.72€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15643540
|
Honeywell-Fluka
318981-500ML |
500 mL |
47.85€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Identifiants chimiques
7553-56-2 | |
253.81 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
807 | |
II |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
CHEBI:17606 |
Spécification
Iodine Solution | |
I2 | |
3587194 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
diiodine | |
807 | |
253.81g/mol | |
1.034g/mL at 25°C |
7553-56-2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
II | |
253.81 | |
CHEBI:17606 | |
0.05 M |
Safety and Handling
H373
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Iodine solution
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: iodine