Learn More
Iode, puriss., Honeywell Fluka™
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 99,8 à 100,5 %
35.53€ - 1767.34€
Identifiants chimiques
CAS | 7553-56-2 |
---|---|
Formule moléculaire | I2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.81 |
Numéro MDL | MFCD00011355 MFCD00164163 |
Clé InChI | PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode |
CID PubChem | 807 |
ChEBI | CHEBI:17606 |
SMILES | II |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15600660
|
Honeywell-Fluka
03002-25G |
25 g | |||||||
15680650
|
Honeywell-Fluka
03002-100G |
100 g |
87.85€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15610660
|
Honeywell-Fluka
03002-500G |
500 g |
223.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15620660
|
Honeywell-Fluka
03002-6X100G |
6 x 100 g | |||||||
15690650
|
Honeywell-Fluka
03002-1KG |
1 kg |
384.88€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15630660
|
Honeywell-Fluka
03002-6X1KG |
6 x 1 kg |
1767.34€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7553-56-2 | |
253.81 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
807 | |
II |
I2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
CHEBI:17606 |
Spécification
Iodine | |
7553-56-2 | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
3587194 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
diiodine | |
807 | |
253.81g/mol | |
puriss. | |
Vapor Density: 9 (vs air) |
Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP | |
I2 | |
3495 | |
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode | |
II | |
253.81 | |
CHEBI:17606 | |
99.8 to 100.5% | |
0.31mmHg (25°C), 1mmHg (38.7°C) |
Sécurité et traitement
P261-P273-P280-P305 + P351 + P338-P314
H312 + H332-H315-H319-H335-H372-H400
missing translation for 'einecsNumber' : 231-442-4
missing translation for 'rtecsNumber' : NN1575000