Learn More
Iode, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10258663
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodine
Couleur Gris
Forme physique Sphères
Quantité 1 kg
Formule linéaire I2
Merck Index 15, 5057
Nom IUPAC iode moléculaire
Poids de la formule 253.81
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur 0.41hPa at 25°C
Densité 8.8 (Air = 1.0)