Learn More
Solution de monochlorure d’iode, Thermo Scientific Chemicals
Pour la détermination du nombre d’absorption d’iode des graisses
sur devis - 122.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-99-0 |
---|---|
Formule moléculaire | ClI |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.35 |
Numéro MDL | MFCD00011354 |
Clé InChI | QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french |
CID PubChem | 24640 |
Nom IUPAC | Iodochlorane |
SMILES | ClI |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11336129
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042647.AP |
500 mL |
79.70€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11345367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042647.K2 |
1 L |
122.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11355367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042647.K7 |
4 L | |||||||
Description
For determination of iodine absorption number of fatsIodine monochloride is used as a catalyst in organic synthesis. It is the source of electrophilic iodine in the synthesis of certain aromatic iodides. It is used to determine the iodine value of a substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sensible à l’humidité et à la lumièreIdentifiants chimiques
7790-99-0 | |
162.35 | |
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N | |
24640 | |
ClI |
ClI | |
MFCD00011354 | |
iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french | |
Iodochlorane |
Spécification
Iodine monochloride | |
Des mesures | |
MFCD00011354 | |
Miscible with water,alcohol,ether and carbon disulfide. | |
ClI | |
162.35 | |
162.36 | |
Light and moisture sensitive |
7790-99-0 | |
ClI | |
iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french | |
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N | |
Iodochlorane | |
24640 | |
485°C (905°F) (acetic acid) | |
Liquid |
Sécurité et traitement
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-236-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only