Learn More
Monochlorure d’iode, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
96.58€ - 339.69€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-99-0 |
---|---|
Formule moléculaire | ClI |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.35 |
Numéro MDL | MFCD00011354 |
Clé InChI | QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french |
CID PubChem | 24640 |
Nom IUPAC | Iodochlorane |
SMILES | ClI |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10108040
|
Thermo Scientific Acros
412361000 |
100 g | Flacon en verre |
96.58€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10371781
|
Thermo Scientific Acros
412365000 |
500 g | Flacon en verre |
339.69€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XIdentifiants chimiques
7790-99-0 | |
162.35 | |
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N | |
24640 | |
ClI |
ClI | |
MFCD00011354 | |
iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french | |
Iodochlorane |
Spécification
97.0°C | |
26.0°C | |
Marron-rouge | |
ClI | |
MFCD00011354 | |
15, 5060 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes, soluble in ethanol, ether and cs2 | |
ClI | |
162.35 | |
162.36 | |
Réactif ACS | |
3.2000g/mL |
Iodine monochloride | |
7790-99-0 | |
Liquide fumant | |
ICl | |
01,502; 08,261; 10,212; 11,268 | |
iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french | |
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N | |
Iodochlorane | |
24640 | |
1.0 to 1.2 (I/Cl ratio of the WIJS solution prepared from the reagent) | |
3.2 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique par contact cutané.
Mortel en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-236-7
missing translation for 'rtecsNumber' : NN1650000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only