Learn More
Monochlorure d’iode, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Sensible à l’humidité et à la lumière
50.90€ - 610.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-99-0 |
---|---|
Formule moléculaire | ClI |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.35 |
Numéro MDL | MFCD00011354 |
Clé InChI | QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french |
CID PubChem | 24640 |
Nom IUPAC | Iodochlorane |
SMILES | ClI |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11408490
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044348.14 |
25 g |
50.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498480
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044348.22 |
100 g |
144.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11488480
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044348.36 |
500 g |
610.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Iodine monochloride is used as a catalyst in organic synthesis. It is the source of electrophilic iodine in the synthesis of certain aromatic iodides. It is used to determine the iodine value of a substance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7790-99-0 | |
162.35 | |
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N | |
24640 | |
ClI |
ClI | |
MFCD00011354 | |
iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french | |
Iodochlorane |
Spécification
96°C to 98°C | |
25°C to 27°C | |
7790-99-0 | |
Cristallin / liquide | |
MFCD00011354 | |
iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french | |
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N | |
Iodochlorane | |
24640 | |
ACS | |
Red-black crystalline/liquid |
Iodine monochloride | |
For analysis ACS | |
Noir-rouge | |
ClI | |
3902972 | |
Soluble in water,alcohol,ether,carbon disulfide. | |
ClI | |
162.35 | |
162.36 | |
Light and moisture sensitive | |
3.182 |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H300-H311-H314-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-236-7
missing translation for 'rtecsNumber' : NN1650000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only