Learn More
Monochlorure d’iode, solution 1 M dans le dichlorométhane, Thermo Scientific Chemicals
80.60€ - 356.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iodine monochloride |
---|---|
Note relative au nom | 1, 0M solution in dichloromethane |
CAS | 7790-99-0, 75-09-2 |
Couleur | Marron à orange |
Forme physique | Solution |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10692043
|
Thermo Scientific Acros
370741000 |
100 mL | Flacon en verre |
80.60€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10582252
|
Thermo Scientific Acros
370748000 |
800 mL | Flacon en verre |
356.00€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-XSpécification
Iodine monochloride | |
7790-99-0, 75-09-2 | |
Solution | |
ICl | |
01,502; 08,261; 10,212; 11,268 | |
iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french | |
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N | |
Iodochlorane | |
24640 | |
0.95 to 1.05M | |
1.42 |
1, 0M solution in dichloromethane | |
Marron à orange | |
ClI | |
MFCD00011354 | |
15, 5060 | |
Solubility in water: insoluble | |
ClI | |
162.35 | |
162.35 | |
Flacon en verre | |
1.4200g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Susceptible de provoquer le cancer.
Mortel en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer somnolence ou des vertiges.
Déclaration GHS P
Rincer la bouche.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-236-7
- Iodine monochloride, 1,0M solution in dichloromethane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.