Learn More
Monobromure d’iode, 98 % min., Thermo Scientific Chemicals
68.84€ - 237.18€
Identifiants chimiques
CAS 7789-33-5
Formule moléculaire BrI
Poids moléculaire (g/mol) 206.81
Numéro MDL MFCD00011353
Clé InChI CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
CID PubChem 82238
Nom IUPAC Iodobromane
SMILES BrI
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11303488
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039106.14
25 g
68.84€
25g
11393478
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039106.22
100 g
237.18€
100g
Description
Description
Iodine bromide is used for bromination of and for determining iodine used. IBr is used in some types of iodometry. It is also used as a organic synthesis reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7789-33-5
206.81
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
82238
BrI
BrI
MFCD00011353
iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
Iodobromane
Spécification
116°C (decomposition)
50° (sublimation)
Cristalline
BrI
3902973
iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Iodobromane
82238
Light and moisture sensitive
Iodine bromide
7789-33-5
98% min
MFCD00011353
None
It is soluble in alcohol,water,ether,carbon disulfi,and glacial acetic acid.
BrI
206.81
206.81
4.416
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-159-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : À conserver au froid ; conserver sous azote
Identifiant produit
  • Iodine monobromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Iodine bromide