Learn More
Ampoule de solution volumétrique à concentration d’iode, Reagecon
Produit entièrement factorisé, de haute pureté, stable, développé et testé pour les titrations.
Marque: Reagecon IC0051GL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utiliser pour faire 1 l de 0,05 M (0,1 N) d’iode
- Titrant, titrant standard, solution standard, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
- Précis, stable, reproductible et entièrement factorisé.
- Les titrations effectuées avec ce produit présentent une stœchiométrie définie, sont quantitatives, établissent un équilibre définitif et rapide et fournissent des résultats sans ambiguïté.
- La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
- Lorsque le produit est dilué avec précision pour un litre dans une fiole jaugée, il peut ensuite être utilisé comme solution volumétrique analytique, selon une spécification de ±0,2 %.
- Le produit doit être dilué avec précision dans un litre, dans une fiole jaugée dans des conditions de température contrôlée, pour des performances optimales.
- Le produit est un réactif de concentration connue, qui est distribué d'une burette ou d'un autre appareil de distribution à un échantillon (analyte), jusqu'à ce qu'une réaction entre les deux liquides soit jugée complète.
- Peut être utilisé pour les titrations manuelles ou les titrations automatiques afin de déterminer les points d'extrémité par détection de plusieurs propriétés.
Spécification
Accuracy 0.2% | |
Ampoule | |
Titration |
0.05 M (0.1 N) | |
1 Ampule | |
Liquide |