Learn More
Concentrat d’iode, pour solution standard de 1 L, 0,05 M I2 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15685200
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
pour solution standard 1 L, 0,05 M I2 (0,1 N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0, 7553-56-2, 7732-18-5, 7732-18-5
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodine concentrate
Note relative au nom For 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1 N)
% min. CAS ≥50.0000%, ≥20.0000%
% max. CAS <70.0000%, <25.0000%
Forme physique Concentré
Quantité 6 x 1 Ea.
Formule moléculaire IK
Formule linéaire I2
Numéro MDL MFCD00011355
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
Nom IUPAC potassium ; iodure
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Poids de la formule 253.81
Conditionnement Ampoule
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine concentrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: iodine