Learn More
Concentrat d’iode, 0,25 M, Honeywell™
Code produit. 15615220
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
pour solution standard 1 L, 0,25 M I2 (0,5 N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iodine concentrate
CAS 7553-56-2
Quantité 1 Pc.
Formule moléculaire I2
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
Synonyme iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES II
Nom IUPAC diiodine
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
Poids de la formule 253.81g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25M
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine concentrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: iodine, Potassium iodide