Learn More
Iode, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
65.90€ - 255.00€
Identifiants chimiques
CAS 7553-56-2
Formule moléculaire I2
Poids moléculaire (g/mol) 253.81
Numéro MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Clé InChI PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CID PubChem 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10439750
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisher Chemical
I/0500/48
100 g
65.90€
100g
10152000
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisher Chemical
I/0500/50
250 g
122.00€
250g
10162000
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisher Chemical
I/0500/53
500 g
255.00€
500g
Specifications
Chemical Identifiers
7553-56-2
253.81
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
807
II
I2
MFCD00011355 MFCD00164163
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CHEBI:17606
Specifications
185°C
7553-56-2
5.1
I2
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
II
253.81
CHEBI:17606
Flacon en verre ambré
Vapor Density: 8.8
113°C
Gris
Solide
MFCD00011355 MFCD00164163
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
diiodine
807
253.81g/mol
0.41 hPa 25
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • Iodine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
SDS
Documents
Documents
Certificates