Learn More
Thermo Scientific Chemicals Iode, 0,01 N de solution standardisée
sur devis - 51.20€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Iodine |
---|---|
CAS | 7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5 |
Couleur | Rouge à marron |
Formule moléculaire | I2 |
Numéro MDL | MFCD00011355 MFCD00164163 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11313767
|
Thermo Scientific Chemicals
035636.K2 |
1 L |
51.20€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11303767
|
Thermo Scientific Chemicals
035636.K7 |
4 L | N/A | ||||||
Description
Iodine, 0.01N standardized solution is used for accurate volumetric analysis. It is also used as a disinfectant and antibacterial agent in solutions, tinctures and salves.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Iodine | |
Rouge à marron | |
MFCD00011355 MFCD00164163 | |
II | |
807 | |
253.81 | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
Liquide |
7553-56-2, 7681-11-0, 7732-18-5 | |
I2 | |
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N | |
253.81 | |
CHEBI:17606 | |
Iodine :0,13 % ; iodure de potassium :2,5% ; eau :97,37% | |
Miscible with chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide, cyclohexane, methanol, ethyl acetate, toluene, benzene, n-hexane, butan-2-ol, bromoethane, n-heptane, glycerol and diethyl ether |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-442-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only