Learn More
Solution d’iodure pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
92.05€ - 107.00€
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12942135
|
Fisher Chemical
A 022 250 |
250 mL | Flacon |
92.05€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12952135
|
Fisher Chemical
A 022 500 |
500 mL | Flacon |
107.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
I− |
Spécification
Iodide | |
Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique | |
H2O |
1g/L | |
I− | |
Liquid |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 24 mois.(12 mois après l’ouverture)